2-Fluorobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
F0190-25ML F0190-250ML
TCIAF0190-25MLEA 390 SEK
TCIAF0190-25ML TCIAF0190-250ML
2-Fluorobenzaldehyde ≥98.0%
2-Fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Kokpunkt: 175°C
Smältpunkt: –45°C
Flampunkt: 55°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003302
CAS nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80e2b9ea627d3626efaab409c1080d77d5f3101&vid=4a77ed761a2f34f86389e938a7d0235da0ccaeaf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %