2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2839-25G D2839-5G
TCIAD2839-25GEA 1725 SEK
TCIAD2839-25G TCIAD2839-5G
2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98.0%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
MW: 142.1 g/mol
Kokpunkt: 82
Densitet: 1.299
Flampunkt: 55°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010326
CAS nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69cd863bdfbe5aaedf2120aa8e664fd46f53576f&vid=49885215fb985566ed2ab3c3e6ba38ba26894014&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %