2,3-Difluorobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
D2614-25G D2614-5G
TCIAD2614-25GEA 3150 SEK
TCIAD2614-25G TCIAD2614-5G
2,3-Difluorobenzaldehyde ≥97.0%
2,3-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Kokpunkt: 65°C
Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00010292
CAS nummer: 2646-91-5
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a225687c43628eda98df680185b0ee95679fabf&vid=192c57144cc8061bebb77c1409564bfa385bb5fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %