2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T1898-1G
T1898-5G
TCIAT1898-1GEA
1100
SEK
TCIAT1898-1G
TCIAT1898-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde ≥94.0%
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₂F₄O MW: 178,09 g/mol Kokpunkt: 60°C Flampunkt: 74°C |
MDL Number:
MFCD00167387 CAS nummer: 19842-76-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |