1,3-Difluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D1626-25G D1626-500G
TCIAD1626-25GEA 630 SEK
TCIAD1626-25G TCIAD1626-500G
1,3-Difluorobenzene ≥98.0%
1,3-Difluorobenzene
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokpunkt: 83°C
Smältpunkt: -59°C
Densitet: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -5°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000327
CAS nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58e3541790d72916886f9bcd12bdbde2361eb20&vid=b33809b8cb10b93bbbbf4d83376b2eb4fccd0061&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %