1,3,5-Trifluorobenzene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
T1039-25G T1039-5G
TCIAT1039-25GEA 2375 SEK
TCIAT1039-25G TCIAT1039-5G
1,3,5-Trifluorobenzene 98,0 GC_ANALYSMETOD
1,3,5-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
MW: 132.09 g/mol
Kokpunkt: 76°C
Flampunkt: –7°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000333
CAS nummer: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501fbb59acb6be09de344faf1e3bc8960b4d45d1&vid=40ae826d8800e4662a264365ebe88e06226602ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %