1,2-Difluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D1627-25G D1627-5G
TCIAD1627-25GEA 685 SEK
TCIAD1627-25G TCIAD1627-5G
1,2-Difluorobenzene ≥98.0%
1,2-Difluorobenzene
Formel: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Kokpunkt: 91°C
Smältpunkt: –34 °C
Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 2°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000284
CAS nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2175f12501d793f97ad93466140ed42be2394369&vid=86f1d48ef5e24d48bca227c0f856a4e9139fb4f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %