1,2,4-Trifluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T1033-25G T1033-5G
TCIAT1033-25GEA 765 SEK
TCIAT1033-25G TCIAT1033-5G
1,2,4-Trifluorobenzene ≥98.0%
1,2,4-Trifluorobenzene
Formel: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Smältpunkt: –35 °C
Densitet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 4°C
MDL Number: MFCD00000305
CAS nummer: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9ae7711aa867e4e311952cf607dd1330714b582&vid=8ac1298f5a722c3d184dbbb3c9c4310c673f3863&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %