1,2,3,4-Tetrafluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T2410-25G T2410-5G
TCIAT2410-25GEA 2625 SEK
TCIAT2410-25G TCIAT2410-5G
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene ≥98.0%
1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Formel: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Smältpunkt: –42°C
Densitet: 1,811 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 20°C
MDL Number: MFCD00000285
CAS nummer: 551-62-2
EINECS: 208-997-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0211b813fce1365cdcda8017450c24ca5bd0027&vid=f161dcfed1ac3579c09ee2d8a7834bd4be18b0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %