3-Chlorothiophenol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
3-Chlorobenzene-1-thiol, 1-Chloro-3-mercaptobenzene, 3-Chlorobenzenethiol, m-Chlorothiophenol
C1582-25G
C1582-5G
TCIAC1582-25GEA
1100
SEK
TCIAC1582-25G
TCIAC1582-5G
3-Chlorothiophenol ≥97.0%
3-Chlorothiophenol
Formel:
C₆H₅ClS MW: 144,62 g/mol Kokpunkt: 88°C Densitet: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C) Flampunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00004839 CAS nummer: 2037-31-2 EINECS: 218-010-0 UN: 1760 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |