2-Chlorothiophenol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
o-Chlorothiophenol, 2-chlorothiophenol, 1-Chloro-2-mercaptobenzene, 2-Chlorobenzenethiol, 2-Chlorobenzene-1-thiol
C1975-25G
C1975-5G
TCIAC1975-25GEA
1175
SEK
TCIAC1975-25G
TCIAC1975-5G
2-Chlorothiophenol ≥97.0%
2-Chlorothiophenol
Formel:
C₆H₅ClS MW: 144,62 g/mol Kokpunkt: 206°C Flampunkt: 88°C |
MDL Number:
MFCD00004830 CAS nummer: 6320-03-2 EINECS: 228-667-5 UN: 1760 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |