2,4-Dichlorothiophenol ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-4-mercaptobenzene, 2,4-Dichlorobenzene-1-thiol
D1938-25G D1938-250G
TCIAD1938-25GEA 775 SEK
TCIAD1938-25G TCIAD1938-250G
2,4-Dichlorothiophenol ≥97.0%
2,4-Dichlorothiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Kokpunkt: 115°C
Smältpunkt: 22 °C
Densitet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041421
CAS nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83d63cdfef00ecd60905272234511bfb04587397&vid=0d3a2dcad43bc9c33fbd50ac0f256c38a459d683&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %