2,4,6-Triklorfenol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T0390-25G T0390-500G
TCIAT0390-25GEA 215 SEK
TCIAT0390-25G TCIAT0390-500G
2,4,6-Triklorfenol ≥97.0%
2,4,6-Triklorfenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: ∼66 °C
Densitet: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002172
CAS nummer: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=827fd6b94cd2e30110a9e931e274af22f59c40c3&vid=082a334e8e623ba2bc45e14c8793e52eedb57468&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C