3-Klorfenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C0242-25G C0242-500G C0242-100G
TCIAC0242-25GEA 335 SEK
TCIAC0242-25G TCIAC0242-500G TCIAC0242-100G
3-Klorfenol ≥98.0%
3-Klorfenol
Formel: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Kokpunkt: ~ 214 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 31…34 °C
Densitet: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 97 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002256
CAS nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02154
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0e61e5399d8953fc6d5cf01acf8d1cc160435ea&vid=a23df139a43e6d6901e08a109b40d1bffad0fce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %