4-Chloroanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxybenzene
C0122-25G C0122-500G
TCIAC0122-25GEA 295 SEK
TCIAC0122-25G TCIAC0122-500G
4-Chloroanisole ≥98.0%
4-Chloroanisole
Formel: C₇H₇ClO
Kokpunkt: 198°C
Smältpunkt: -18°C
Densitet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 78°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000616
CAS nummer: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa6540e4953aac9377c02ed5ec7076eb94cdb188&vid=cf07c99849802e8c268e31b8a362876e72a8a47e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %