1-Klor-2-nitrobenzen ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C0220-25G
C0220-500G
TCIAC0220-25GEA
215
SEK
TCIAC0220-25G
TCIAC0220-500G
1-Klor-2-nitrobenzen ≥99.0%
1-Klor-2-nitrobenzen
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Kokpunkt: 246°C Smältpunkt: 33 °C Densitet: 1,368 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 128 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007061 CAS nummer: 88-73-3 EINECS: 201-854-9 UN: 1578 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,02151 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |