1,2-Dichloro-4-nitrobenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D0388-25G D0388-500G
TCIAD0388-25GEA 215 SEK
TCIAD0388-25G TCIAD0388-500G
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene ≥97.0%
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Kokpunkt: 255°C
Smältpunkt: 38…41 °C
Densitet: 1,4558 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007207
CAS nummer: 99-54-7
EINECS: 202-764-2
UN: 1578
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=860c1045c27f4f11f2b9d437ee8202252f66cfd9&vid=74a2de155b5c5586e132f7da35a84e7dfc40f33e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C