2,5-Dikloranilin ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D0322-25G
D0322-500G
D0322-100G
TCIAD0322-25GEA
295
SEK
TCIAD0322-25G
TCIAD0322-500G
TCIAD0322-100G
2,5-Dikloranilin ≥98.0%
2,5-Dikloranilin
Formel:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Kokpunkt: 251 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 46…50 °C Densitet: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007667 CAS nummer: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 52.0 deg-C |