4-Chloro-2-iodoaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1800-25G C1800-5G
TCIAC1800-25GEA 3075 SEK
TCIAC1800-25G TCIAC1800-5G
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98.0%
4-Chloro-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅ClIN
MDL Number: MFCD01863737
CAS nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbaa7222e9aec57a3c8d1c4954a4110a4f2cbae5&vid=510f92717df7fcb5f04f98d8714d9c7b9d5c53d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 40.0 to 44.0 deg-C