3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1024-25G
C1024-500G
TCIAC1024-25GEA
215
SEK
TCIAC1024-25G
TCIAC1024-500G
3-Chloro-4-fluoroaniline ≥98.0%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formel:
C₆H₅ClFN Kokpunkt: 230 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 41…44 °C Densitet: 1,226 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007767 CAS nummer: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Gray to Dark purple to Black powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 45.0 to 47.0 deg-C |