3-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1659-25G C1659-5G
TCIAC1659-25GEA 845 SEK
TCIAC1659-25G TCIAC1659-5G
3-Chloro-2-fluoroaniline ≥98.0%
3-Chloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Kokpunkt: 99°C
MDL Number: MFCD00069415
CAS nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b9373578badd275e711a99850af6d915108e36&vid=fb1538a61ed060fc2f650f459cc453695dcbcee1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %