2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C2126-1G C2126-5G
TCIAC2126-1GEA 390 SEK
TCIAC2126-1G TCIAC2126-5G
2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98.0%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₅ClFN
Kokpunkt: 91°C
Smältpunkt: 32°C
Densitet: 1,349 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040309
CAS nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %