2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1465-1G C1465-5G
TCIAC1465-1GEA 230 SEK
TCIAC1465-1G TCIAC1465-5G
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0%
2-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Kokpunkt: 205
Smältpunkt: 60
MDL Number: MFCD00042527
CAS nummer: 84194-36-5
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C