5-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Chloro-3,5-difluorobenzene
C2514-25G C2514-5G
TCIAC2514-25GEA 1875 SEK
TCIAC2514-25G TCIAC2514-5G
5-Chloro-1,3-difluorobenzene ≥97.0%
5-Chloro-1,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Kokpunkt: 116°C
Densitet: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 29°C
MDL Number: MFCD00041518
CAS nummer: 1435-43-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c433bd057f874eda5e54289d1fbc1496417fd71&vid=40bc21b5fb89b98dc2945b47cc9d84da0a3c2a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %