1-Chloro-2-fluorobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C0647-10G C0647-25G
TCIAC0647-10GEA 485 SEK
TCIAC0647-10G TCIAC0647-25G
1-Chloro-2-fluorobenzene ≥98.0%
1-Chloro-2-fluorobenzene
Formel: C₆H₄ClF
MW: 130,55 g/mol
Kokpunkt: 138°C
Smältpunkt: –42,5 °C
Densitet: 1,244 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 31°C
MDL Number: MFCD00000533
CAS nummer: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c1be57afe819e767f6d6fc3bd8d01126f7b60&vid=d46046dc0387050e27c48fe0cd9cf7730cb33606&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %