1,4-Diklor-2-fluorbenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
2,5-Dichlorofluorobenzene
D2513-25G
D2513-5G
TCIAD2513-25GEA
1850
SEK
TCIAD2513-25G
TCIAD2513-5G
1,4-Diklor-2-fluorbenzen ≥98.0%
1,4-Diklor-2-fluorbenzen
Formel:
C₆H₃Cl₂F MW: 164,99 g/mol Kokpunkt: 168°C Smältpunkt: 4 °C Densitet: 1,383 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 65°C |
MDL Number:
MFCD00060656 CAS nummer: 348-59-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |