1,3-Diklor-4-fluorbenzen ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2,4-Diklorfluorbenzen
D2059-25G D2059-500G
TCIAD2059-25GEA 335 SEK
TCIAD2059-25G TCIAD2059-500G
1,3-Diklor-4-fluorbenzen ≥96.0%
1,3-Diklor-4-fluorbenzen
Formel: C₆H₃Cl₂F
MW: 164.99 g/mol
Kokpunkt: 173°C
Smältpunkt: -23
Flampunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00000580
CAS nummer: 1435-48-9
EINECS: 406-160-1
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92e7fdd1f523b3560a6b57774adb1c42b3b4c9fb&vid=128a2bfe48c4d61ed0533f6b546bbe9135b327ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %