4-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
A0951-25G A0951-5G
TCIAA0951-25GEA 1325 SEK
TCIAA0951-25G TCIAA0951-5G
4-Amino-2-chlorobenzoic acid ≥97.0%
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kokpunkt: 330 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007772
CAS nummer: 2457-76-3
EINECS: 219-540-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c68d60bbd24758daa710fc1c28e531b1329e829a&vid=f4c9e37ce997a32721daf4e263fc4db8c88cb17f&prid=web&clid=SAPDAM