2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2026-25G C2026-5G
TCIAC2026-25GEA 2025 SEK
TCIAC2026-25G TCIAC2026-5G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile ≥98.0%
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Kokpunkt: 122°C
Smältpunkt: 108 °C
MDL Number: MFCD00007292
CAS nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f647b76f4e57a57d1d78c9440b87ef77ee1dba&vid=655da907d704f08b00d683f9c77c1fb0c5bbdf71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C