4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
A1928-1G A1928-5G
TCIAA1928-1GEA 270 SEK
TCIAA1928-1G TCIAA1928-5G
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile ≥98.0%
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Kokpunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 120 °C
MDL Number: MFCD00017341
CAS nummer: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd9b838677a067f7c911e6e07e0418c22a3c5d6c&vid=af67f08e14ca2d482838281794edcf8cc1cc8f21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C