2,5-Diklorbenzonitril ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D4018-25G
D4018-5G
TCIAD4018-25GEA
1175
SEK
TCIAD4018-25G
TCIAD4018-5G
2,5-Diklorbenzonitril ≥98.0%
2,5-Diklorbenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂N Kokpunkt: 269 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 130…132 °C |
MDL Number:
MFCD00019741 CAS nummer: 21663-61-6 EINECS: 244-518-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |