3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D2012-1G
D2012-5G
TCIAD2012-1GEA
215
SEK
TCIAD2012-1G
TCIAD2012-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde ≥97.0%
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Cl₂O Kokpunkt: 215°C Smältpunkt: 63 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003352 CAS nummer: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 UN: 1759 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 63.0 to 66.0 deg-C |