1,4-Diklorbenzen ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: p-Diklorbenzen
D0687-25G D0687-500G
TCIAD0687-25GEA 215 SEK
TCIAD0687-25G TCIAD0687-500G
1,4-Diklorbenzen ≥99.0%
1,4-Diklorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Kokpunkt: 173,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 48…50 °C
Densitet: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000604
CAS nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1d32210e3174a3458f1bcba6fa72c808b7aaad1&vid=3e3272ffbad58c328b6a31462ae9562c47a41470&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency