1,2-Diklorbenzen ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
D1116-25ML D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA 255 SEK
TCIAD1116-25ML TCIAD1116-500ML
1,2-Diklorbenzen ≥99.0%
1,2-Diklorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Kokpunkt: 180°C
Smältpunkt: –17 °C
Densitet: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 69°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000535
CAS nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13702c0d44de2555a3c9e4a3e3e3d7a3f5b51bc&vid=f72255d05a87cccc376fd0c84dc4b64addc8fcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %