3-Aminosalicylic acid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A0421-1G A0421-5G
TCIAA0421-1GEA 655 SEK
TCIAA0421-1G TCIAA0421-5G
3-Aminosalicylic acid ≥98.0%
3-Aminosalicylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Kokpunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 290 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010299
CAS nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ae8c6bcfd7177a248b92eb758b27025ecfa5373&vid=b3277e2daaee277a0d935a4e7ec500218d1c5ec0&prid=web&clid=SAPDAM