Propyl benzoate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Benzoic acid propyl ester
B0076-25ML B0076-500ML
TCIAB0076-25MLEA 215 SEK
TCIAB0076-25ML TCIAB0076-500ML
Propyl benzoate ≥99.0%
Propyl benzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kokpunkt: 230°C
Smältpunkt: –52 °C
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 112°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009370
CAS nummer: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e89f2890038cdb6d5e4d7842a679572ffbe4ca&vid=143bfefdaae5513875ef6aa2ad60e3eff2ca971d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %