Bensosyrametylester ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Methyl benzoate
B0074-25ML B0074-500ML
TCIAB0074-25MLEA 245 SEK
TCIAB0074-25ML TCIAB0074-500ML
Bensosyrametylester ≥99.0%
Bensosyrametylester
Formel: C₆H₅COOCH₃
MW: 136,15 g/mol
Kokpunkt: 200°C
Smältpunkt: –12°C
Densitet: 1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 91°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008421
CAS nummer: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 14,06024
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88112e38a7a258f851dd72a5e649852cbc3be3af&vid=aed1097251c094bc08b73b1e1100afee5e262304&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %