Hexyl benzoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Benzoic acid hexyl ester
B1076-25ML
B1076-500ML
TCIAB1076-25MLEA
215
SEK
TCIAB1076-25ML
TCIAB1076-500ML
Hexyl benzoate ≥98.0%
Hexyl benzoate
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Kokpunkt: 272°C Densitet: 0,9992 g/cm³ (0 °C) Flampunkt: 148°C |
MDL Number:
MFCD00051714 CAS nummer: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |