Phenoxyacetone ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
1-Phenoxypropan-2-one
P0112-25G
P0112-5G
TCIAP0112-25GEA
3675
SEK
TCIAP0112-25G
TCIAP0112-5G
Phenoxyacetone ≥97.0%
Phenoxyacetone
Formel:
(C₆H₅)OCH₂C(O)CH₃ Kokpunkt: 230°C Densitet: 1,0852 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD00008767 CAS nummer: 621-87-4 EINECS: 210-712-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |