2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
D3659-1G
D3659-5G
TCIAD3659-1GEA
215
SEK
TCIAD3659-1G
TCIAD3659-5G
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98.0%
2,5-Dimethoxybenzonitrile
Formel:
C₉H₉NO₂ MW: 163,18 g/mol Kokpunkt: 283 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 82 °C |
MDL Number:
MFCD00016375 CAS nummer: 5312-97-0 EINECS: 226-169-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |