2-Methoxybenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
M1280-25G M1280-5G
TCIAM1280-25GEA 1275 SEK
TCIAM1280-25G TCIAM1280-5G
2-Methoxybenzonitrile ≥98.0%
2-Methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Kokpunkt: 256°C
Densitet: 1,095 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001783
CAS nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&vid=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %