Benzonitril ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Cyanobenzene, Phenylcyanide
B0082-25G B0082-500G
TCIAB0082-25GEA 245 SEK
TCIAB0082-25G TCIAB0082-500G
Benzonitril ≥99.0%
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Kokpunkt: 191°C
Smältpunkt: –13 °C
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 75°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001770
CAS nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=307aa380e236620f66f76c3b786dc99243cb8eac&vid=6509aa01f5b2e75b196a7a2b5b96439d80c9a1bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %