4-Hydroxibensaldehyd 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H0198-25G
H0198-500G
H0198-100G
TCIAH0198-25GEA
245
SEK
TCIAH0198-25G
TCIAH0198-500G
TCIAH0198-100G
4-Hydroxibensaldehyd 98,0 GC_ANALYSMETOD
4-Hydroxibensaldehyd
Formel:
C₇H₆O₂ MW: 122.12 g/mol Kokpunkt: 310 Smältpunkt: 116 Flampunkt: 174 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006939 CAS nummer: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Merck Index: 14,04811 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 119.0 deg-C |