5-Methoxysalicylaldehyde ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
H0881-25G H0881-5G
TCIAH0881-25GEA 2425 SEK
TCIAH0881-25G TCIAH0881-5G
5-Methoxysalicylaldehyde ≥96.0%
5-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kokpunkt: 248°C
Smältpunkt: 51…52 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003332
CAS nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8609b4dd7c5f884f12d8393e8632844181e46ca&vid=feb74e6213abe502ecd000bc64d6cda8a861b5d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 96.0 %