4-Bromoanisole ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B0547-500G
B0547-25G
B0547-100G
TCIAB0547-500GEA
815
SEK
TCIAB0547-500G
TCIAB0547-25G
TCIAB0547-100G
4-Bromoanisole ≥97.0%
4-Bromoanisole
Formel:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol Kokpunkt: 215°C Smältpunkt: 10 °C Densitet: 1,457 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 94°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000097 CAS nummer: 104-92-7 EINECS: 203-252-1 Merck Index: 14,01428 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |