3-Bromoanisole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene
B0545-250G B0545-25G
TCIAB0545-250GEA 1250 SEK
TCIAB0545-250G TCIAB0545-25G
3-Bromoanisole ≥98.0%
3-Bromoanisole
Formel: C₇H₇BrO
Kokpunkt: 211°C
Smältpunkt: 2 °C
Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 98°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000081
CAS nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951772af1827ce40be603e77eeb9c83cc45c0d5d&vid=48c19e36e38b634ed096f5c57640dde3a7e71200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %