3-Bromoaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B0542-25G B0542-100G
TCIAB0542-25GEA 510 SEK
TCIAB0542-25G TCIAB0542-100G
3-Bromoaniline ≥98.0%
3-Bromoaniline
Formel: C₆H₆BrN
Kokpunkt: 251°C
Smältpunkt: 16 °C
Densitet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007757
CAS nummer: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&vid=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %