2-Bromoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B0541-25G
B0541-250G
TCIAB0541-25GEA
390
SEK
TCIAB0541-25G
TCIAB0541-250G
2-Bromoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromoaniline
Formel:
C₆H₆BrN Kokpunkt: 229 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 27…31 °C Densitet: 1,86 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: ≥ 110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007632 CAS nummer: 615-36-1 EINECS: 210-421-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |