2,4-Dibromoaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D1153-10G
D1153-25G
TCIAD1153-10GEA
405
SEK
TCIAD1153-10G
TCIAD1153-25G
2,4-Dibromoaniline ≥98.0%
2,4-Dibromoaniline
Formel:
C₆H₅Br₂N Kokpunkt: 156°C Smältpunkt: 80…82 °C Densitet: 2,26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007633 CAS nummer: 615-57-6 EINECS: 210-434-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 82.0 deg-C |