2,4,6-Tribromoaniline ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1088-25G
T1088-500G
TCIAT1088-25GEA
350
SEK
TCIAT1088-25G
TCIAT1088-500G
2,4,6-Tribromoaniline ≥99.0%
2,4,6-Tribromoaniline
Formel:
C₆H₄Br₃N Kokpunkt: 300 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 118 °C Densitet: 2,578 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00007634 CAS nummer: 147-82-0 EINECS: 205-700-1 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09610 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 119.0 to 122.0 deg-C |